安全性情報
SCC187
Sigma-Aldrich
MEC1 マウス胚心外膜細胞株
Mouse
別名:
MEC1 細胞株
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
MEC1 マウス胚心外膜細胞株, MEC1 mouse embryonic epicardial cell line is a useful model for cardiac developmental biology studies.
由来生物
mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
MEC1 は、心筋や内皮細胞系譜を発現しない不死化マウス胚心外膜細胞株です。 MEC1 細胞は初期の初代心外膜細胞の形態を保持し、エピカルジン(Tcf21)、Tbx18、サイトケラチン-18 などの心外膜特異的マーカーを発現します。 MEC1 細胞は、細胞膜の接着接合部に ZO-1 と β-カテニンを局在させ、組織化されたアクチン細胞骨格フィラメントを保有しています。 MEC1細胞株の持つ固有の生理学的特徴は、心臓発生生物学におけるさまざまな疑問の解決に貢献しています。
由来:
非 GMO。MEC1 は、ICR/CD1 系統マウスの E13.5 野生型胚心室の初代培養から得られた、安定した細胞株です。初期の心外膜細胞の形態を保持した個々のコロニーでは、サブクローニングが数回反復されました。
参考文献:
Li P, Cavallero S, Gu Y, Chen TH, Hughes J, Hassan AB, Brüning JC, Pashmforoush M, Sucov HM (2011).IGF signaling directs ventricular cardiomyocyte proliferation during embryonic heart development.Development 138(9): 1795-17805.
心臓の発生は心外膜から分泌される分裂促進因子によって導かれます。心外膜は妊娠中期の胚心臓において心筋の上に重なる細胞層です。 この因子が心筋細胞の増殖と形態形成に重要であるにもかかわらず、その性質は十分に解明されていません。 したがって、胚心外膜の細胞モデルは、心臓発生のメカニズムを包括的に理解するために不可欠であるといえます。
細胞株の説明
心外膜細胞
アプリケーション
MEC1 マウス胚心外膜細胞株は心臓発生生物学の研究に有用なモデルです。
本品は、製品データシートまたは分析証明書に詳述されている、その使用を規定する“限定使用契約”の条項に従い、研究を目的としてのみ販売されます。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究カテゴリー
心臓
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
• 各バイアルには ≥ 1X10⁶ 個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SCC187:
試験成績書(COA)