product name
O9-1マウス頭部神経堤細胞株, stably expresses stem cell markers and neural crest markers
由来生物
mouse
品質水準
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
頭部神経堤細胞は、頭蓋骨、軟骨、平滑筋、象牙質、ならびにメラノサイト、角膜内皮細胞、および末梢神経系のニューロンとグリア細胞などの外胚葉性間葉組織由来の組織のもとになります。これまでの研究から、頭蓋神経堤の発生過程で多能性幹細胞様細胞が存在する可能性がありますが、一時的であり、胚発生の初期に系統制限を受けることが示唆されています。
O9-1細胞の全ゲノム発現プロファイリングから、この株は幹細胞マーカー(CD44、Sca-1、Bmi1)および神経堤マーカー(AP-2a、Twist1、Sox9、Myc、Ets1、Dlx1、Dlx2、Crabp1、Epha2、Itgb1)を安定して発現していることが明らかになりました。 O9-1細胞は、E13.5マウス頭蓋組織外植片およびニワトリ胚に注射すると、頭蓋間葉系(骨芽細胞および平滑筋)神経堤の運命決定に関与できます。これらの結果は、O9-1細胞が多能性間葉系脳神経堤細胞であることを示唆しています。O9-1細胞株は、分化しつつある頭蓋神経堤細胞の分子特性を調べるための有用な手段となると考えられています。 O9-1細胞株は、増殖させて少なくとも10継代することができ、骨芽細胞、軟骨細胞、平滑筋細胞、およびグリア細胞に分化できます(Ishii,2012)。
Ishii, M., et al. (2012) A stable cranial neural crest cell line from mouse. Stem Cells Dev. 21(17): 3069-3080.
O9-1細胞の全ゲノム発現プロファイリングから、この株は幹細胞マーカー(CD44、Sca-1、Bmi1)および神経堤マーカー(AP-2a、Twist1、Sox9、Myc、Ets1、Dlx1、Dlx2、Crabp1、Epha2、Itgb1)を安定して発現していることが明らかになりました。 O9-1細胞は、E13.5マウス頭蓋組織外植片およびニワトリ胚に注射すると、頭蓋間葉系(骨芽細胞および平滑筋)神経堤の運命決定に関与できます。これらの結果は、O9-1細胞が多能性間葉系脳神経堤細胞であることを示唆しています。O9-1細胞株は、分化しつつある頭蓋神経堤細胞の分子特性を調べるための有用な手段となると考えられています。 O9-1細胞株は、増殖させて少なくとも10継代することができ、骨芽細胞、軟骨細胞、平滑筋細胞、およびグリア細胞に分化できます(Ishii,2012)。
Ishii, M., et al. (2012) A stable cranial neural crest cell line from mouse. Stem Cells Dev. 21(17): 3069-3080.
細胞株の説明
神経系細胞
アプリケーション
本品は、製品文書に詳述されている「学術使用契約」の条項に従い、学術研究のための内部使用を目的として、学術機関にのみ販売することを意図しています。他の用途に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにご連絡ください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
幹細胞研究
ニューロサイエンス
幹細胞研究
構成
1) ≥1X106生存O9-1マウス頭部神経堤細胞株:(カタログ番号:SCC049)。E8.5マウス胚由来の、Wnt1-Cre; R26R-GFPレポーターを発現している頭蓋神経堤細胞の大量培養由来。
品質
• 各バイアルには20~22継代目の≥1X106個の生存細胞が含まれています。
•細胞の感染性疾患が陰性であることが、マウスPCRパネル(Charles River Animal Diagnostic ServicesによるMouse Essential CLEARパネル)により試験で確認されています。
•細胞はマイコプラズマ汚染陰性であることが試験で確認されています。
•細胞の感染性疾患が陰性であることが、マウスPCRパネル(Charles River Animal Diagnostic ServicesによるMouse Essential CLEARパネル)により試験で確認されています。
•細胞はマイコプラズマ汚染陰性であることが試験で確認されています。
物理的形状
製品は10% DMSOおよび90%増殖培地中で凍結させて提供されます。
保管および安定性
O9-1細胞は液体窒素内で保存してください。細胞は、細胞マーカーの発現および機能に顕著な影響を及ぼすことなく、少なくとも10継代培養できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SCC049:
試験成績書(COA)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 28847-28858 (2020-11-01)
CHD7 encodes an ATP-dependent chromatin remodeling factor. Mutation of this gene causes multiple developmental disorders, including CHARGE (Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of the choanae, Retardation of growth/development, Genital abnormalities, and Ear anomalies) syndrome, in which conotruncal anomalies
JCI insight, 7(4) (2022-02-03)
The molecular mechanisms that drive the acquisition of distinct neural crest cell (NCC) fates is still poorly understood. Here, we identified Prdm6 as an epigenetic modifier that temporally and spatially regulates the expression of NCC specifiers and determines the fate
PLoS genetics, 17(3), e1009446-e1009446 (2021-03-23)
The BAF complex plays an important role in the development of a wide range of tissues by modulating gene expression programs at the chromatin level. However, its role in neural crest development has remained unclear. To determine the role of
Journal of cellular biochemistry, 122(5), 538-548 (2021-01-23)
The development of bone requires carefully choregraphed signaling to bone progenitors to form bone. Our group recently described the requirement of transforming growth factor beta receptor 3 (TGFβR3), a receptor involved in TGFβ pathway signaling, during osteoblast lineage commitment in
Bone, 143, 115657-115657 (2020-09-28)
Craniofacial bone loss is a complex clinical problem with limited regenerative solutions. Currently, BMP2 is used as a bone-regenerative therapy in adults, but in pediatric cases of bone loss, it is not FDA-approved due to concerns of life-threatening inflammation and
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.