安全性情報
S8001
Sigma-Aldrich
CpGenomeヒトメチル化&非メチル化DNA標準品セット
別名:
DNA 標準物質セット, メチル化 DNA 標準物質セット, 非メチル化 DNA 標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106310
NACRES:
NA.84
品質水準
詳細
CpGenomeヒトメチル化/非メチル化DNA標準品は、DNAメチルトランスフェラーゼの遺伝子ノックアウト、DNMT1 (-/-)およびDNMT3b (-/-)を含むHCT116 DKO細胞から精製され、メチル化DNAは5%未満です。CpGenomeヒトメチル化DNA標準品は、M. SssIメチルトランスフェラーゼによってすべてのCpGジヌクレオチドが酵素的にメチル化されています。これらの標準品は、CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit(カタログ番号:S7847)を用いたDNAの亜硫酸水素塩への変換などの遺伝子メチル化研究におけるポジティブ/ネガティブコントロールとして使用することを意図しています。亜硫酸水素塩修飾したDNAは、CpG WIZ増幅キットを使用したメチル化特異的PCR(MSP)技術によって評価できます。
提供資材:
それぞれ、5 μg(20 μL)のCpGenomeヒト非メチル化DNA標準品または5 μg(20 μL)のCpGenomeヒトメチル化DNA標準品を250 ng/μLの濃度で含むバイアル2本。
バリデーション:
CpGenome Turbo Bisulfiteキット(カタログ番号:S7847)を用いて、亜硫酸水素塩修飾後のDNAのメチル化特異的PCR(MSP)を行いました。このアッセイでは、CpG WIZ BRCA1増幅キット(カタログ番号:S7830)に含まれる以下の3セットのプライマーを使用しました:メチル化されていない亜硫酸水素塩修飾DNAにアニールするUプライマーセット、メチル化された亜硫酸水素塩修飾配列にアニールするMプライマー、亜硫酸水素塩修飾を受けていないメチル化されていないまたはメチル化されたDNAにアニールするWプライマー。Mプライマーのみで、メチル化DNA標準品の産物が生成され、Uプライマーセットのみで、メチル化されていない標準品が増幅されました。
CpGenomeおよびCpG WIZは、Serologicals Corporationの登録商標です。 CpG WIZメチル化製品は、ジョンズ・ホプキンス大学医学部から独占的にライセンス供与された技術に適用されます。 メチル化特異的PCR(MSP)技術は、米国特許番号5,786,146に含まれています。
アプリケーション
DNAメチルトランスフェラーゼの遺伝子ノックアウト、DNMT1 (-/-)、DNMT3b (-/-)を含むHCT116 DKO細胞から精製され、<5%メチル化DNAを含んでいます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。