Merck
RNWP04700
Millipore
ナイロンメンブレンフィルター、孔径 1.2 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンネットフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
1.2 μm pore size
物質:
Nylon membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
47 mm
厚さ:
190 μm
無菌性:
non-sterile
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
フィルタ直径
47 mm
厚さ
190 μm
ポアサイズ
1.2 μm pore size
泡立ち点
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。次の2つのタイプがあります:1)孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および 2)メッシュ開口が5~180 µmの織りネットフィルター。
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特長&利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
フィルターコード:RNWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
水溶液や有機溶液の清澄化
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13