主要文書
RCHFA4VP1
Millipore
RCS®ハイフロータッチバリデーションプロトコル
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
別名:
エアーサンプラーバリデーションプロトコル, 微生物エアーサンプラーバリデーションプロトコル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.74
品質水準
メーカー/製品名
RCS®
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
industrial qc
適合性
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
輸送温度
ambient
詳細
RCS®ハイフロータッチバリデーションプロトコルは、日常の検査に移行する前のRCS®ハイフロータッチ微生物エアーサンプラーの適格性を確認するために設計された、すぐに使用可能なガイドであり、据付時適格性確認、運転時適格性確認、稼働性能適格性確認が含まれます。エアーモニタリングは、クリーンルーム内での製品品質の確保に関して規制機関が定めた極めて重要な管理ステップです。
A4フォーマットのバリデーションプロトコルにより、エアーサンプラーの規制遵守が確保され、安定した性能が保証されます。
アプリケーション
RCS®ハイフロータッチバリデーションプロトコルは、RCS®ハイフロータッチ微生物エアーサンプラーの安定した性能と規制の遵守を検証するために使用されます。
法的情報
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany