主要文書
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104011
eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11
物質
stainless steel body
メーカー/製品名
M Air T
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
air monitoring
environmental
pharmaceutical
適合性
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
輸送温度
ambient
法的情報
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany