Merck
PX2020
Supelco
Pyridine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Pyridine, Azabenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
26.7 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.1% Water (H2O)
≤5 ppm Copper (Cu)
蒸発残留物質
≤0.002%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Ammonia (NH3): 0.002% max
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Copper (Cu): 5ppm max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Reducing substances: To pass test
Solubility in water: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.1% max
Evaporation Number: 12.7
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX2012AW-40:
US1PX2020ID39:
PX2020-11:
US1PX2020DB/38:
PX2020ID-40:
PX2020-6:
PX2020EI-31:
PX2020ID-39:
PX2020AW-901:
PX2020-5:
PX2020-901:
PX2020DB-38:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ピリジン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
ピリジン
ピリジン ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
P57506
ピリジン