蒸気圧
26.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤4 ppm
色
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤330 nm
UV吸収
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
包装
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1PX2014AA38S:
PX2014-1:
US1PX2014/31:
PX2014-6:
PX2014HU-31:
PX2014-901:
US1PX2014HU/31:
PX2014-31:
試験成績書(COA)