Merck
PX1815
Supelco
n-Propyl Alcohol
GR
別名:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O
CAS番号:
分子量:
60.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
蒸気圧
19 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
蒸発残留物質
≤0.01%
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
GR
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1815-37:
PX1815-35:
PX1815GE-38:
PX1815-3:
PX1815-901:
PX1815-5:
PX1815-34:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4