Merck
PX1562
Supelco
リン酸カリウム 一塩基性
HPLC, Meets ACS Specifications
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
soluble 208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
UV吸収
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC, Meets ACS Specifications
アナリシスノート
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.04AU maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PX1562-5:
試験成績書(COA)