Merck
PX1000
Supelco
o-Phosphoric Acid
85% W/W
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
濃度:
85% phosphoric acid
pH:
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
製品名
リン酸, 85% W/W
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
フォーム
liquid
濃度
85% phosphoric acid
不純物
≤0.001% Arsenic (As)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
APHA: ≤40
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Development and validation of stability indicating UPLC methods for related substances and assay analyses of ricobendazole hydrochloride: This research employs o-Phosphoric acid 85% as a mobile phase component in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) to analyze and validate the stability and purity of ricobendazole hydrochloride, crucial for pharmaceutical quality assurance. This method highlights the role of high-purity phosphoric acid in enhancing detection sensitivity and accuracy in pharmaceutical research (Ağtaş Ç, Bellur Atici E, Ayaz Seyhan S, Bilgic Alkaya D, 2024).
  • Chemometrics-assisted development of a validated LC method for simultaneous estimation of temozolomide and γ-linolenic acid: This study showcases the application of o-Phosphoric acid 85% in liquid chromatography for the simultaneous estimation of temozolomide and γ-linolenic acid within lipidic nanoparticles. It emphasizes the acid′s role in improving chromatographic separation and analysis, critical for the advancement of nanomedicine and drug delivery systems (Beg S, Panda SS, Singh KK, 2022).
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
アナリシスノート
Alkali phosphates: To pass test
Arsenic (As): 0.001% max
Assay: 85-88%
Color (APHA): 40 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identification: To pass test
Nitrate: To pass test
Phosphorous or hypophosphorous acid: To pass test
Solubility: To pass test
Sulfate: To pass test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1000-3:
PX1000-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リン酸 crystalline, &#8805;99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
466123
リン酸
酢酸 glacial, ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸
無水酢酸 ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
320102
無水酢酸