安全性情報
PX0425
Supelco
石油エーテル
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352401
品質水準
形状
liquid
不純物
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
転移温度
flash point <-30 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
アナリシスノート
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F
引火点(℃)
< -30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0425.901:
PX0425-2:
PX0425-901:
PX0425-3:
PX0425-6:
PX0425T-4:
MC1610-901:
PX0425P-4:
PX0425-20:
PX0425-5:
US2PX0425-44:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1