安全性情報
PX0046
Supelco
Paraffin Oil
heavy
別名:
Paraffin Oil, Mineral Oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
232-384-2
フォーム
liquid
APHA: ≤20
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Heavy
アプリケーション
Heavy
Saybolt viscosity 310 at 100F
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.855-0.880
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0046-3:
PX0046-901:
PX0046-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1