蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
色
white
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
転移温度
flash point 200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
アナリシスノート
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
455.0 °F
引火点(℃)
235 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類