PTHT12H48
Millicell®12ウェルhanging細胞培養インサート
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
別名:
Polyethylene Terephthalate hanging cell culture insert, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(7)
About This Item
おすすめの製品
物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
100x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
permeability assay: suitable
H
15.5 mm
直径
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
インサート有効容積
0.4 mL
サイズ
12 wells
表面積
1.1 cm2
色
translucent membrane
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この滅菌済み個別包装インサートは、メンブレン孔径 0.4 μm で、ほとんどの 12 ウェルプラスチック組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
- 細胞増殖
- 細胞表面受容体
- 共培養
- 上皮細胞増殖
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- In vitro毒性試験
- 微生物付着
- 極性タンパク質分泌
- 極性取込み
- 輸送/透過性
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
試薬