Merck
SCM310
Sigma-Aldrich
3dGRO®皮膚分化培地
別名:
3dGRO Medium, Medium for Skin Differentiation, Skin Differentiation Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
NACRES:
NA.81
形状
liquid
包装
pkg of 500 mL
テクニック
cell differentiation: suitable
不純物
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.6
オスモル濃度
326-360 mOsm
詳細
ヒトの皮膚には、基底膜ECMタンパク質によって連結された細胞の真皮と表皮の層が存在します。 真皮層には神経、毛包、血管、線維芽細胞などが含まれます。表皮層には、基底層、有棘層、顆粒層、角化層からなる扁平上皮が含まれ、病原体や感染など外部環境に対するバリアとして機能します。正常な皮膚では、ケラチノサイトは基底層/傍基底層で複製されて上記各層に分化します。 顆粒層では、ケラチノサイトは老化し、角化して角化層を形成します。トランスウェル培養インサート(Millicell)を用いて初代ヒトケラチノサイト(PHK)を分化させることにより、器官型3D皮膚モデルを作製することができます。 簡単にいうと、PHKをラット尾部コラーゲンとヒト線維芽細胞からなる真皮等価物上に播種します。PHK単層が融合するまで全体を培養し、その後10日以上にわたり培地と空気の界面まで増殖させます。 次にPHKを層別し、分化させて、最終的に扁平上皮に分化させます。これらの器官型3D皮膚モデルは、動物実験の代替品として化粧品業界で使用されています。
3dGRO®皮膚分化培地は、培地-空気培養段階で器官型3D培養を用いてヒトケラチノサイトの強固な分化をサポートする、最適化された製剤です。この培地は、増殖細胞(BrdU+)と角化細胞(フィラグリン+)の両方を含む複雑な重層扁平上皮を10日以内に産生します。培地は完全であり、それ以上の補給は必要ありません。
アプリケーション
ヒトケラチノサイトの強固な分化を支持する最適化培地により、複雑な重層扁平上皮を産生する器官型3D皮膚モデルを作製します。
研究のカテゴリ:
細胞培養
品質
外観:澄明な液体/微粒子なし
pH:7.0−7.6
オスモル:326−360 mOsm
無菌性:増殖なし
マイコプラズマ:陰性
エンドトキシン:<2 EU/mL
機能:適合
保管および安定性
3dGRO®皮膚分化培地は−20℃で保存すること。融解後は4℃で保存し、2週間以内に使用してください。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCM310:
試験成績書(COA)