物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
100x106 pores/cm2 (pore density)
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell differentiation: suitable
permeability assay: suitable
H
15.5 mm
直径
24 mm
insert maximum volume
4 mL
インサート有効容積
2 mL
サイズ
6 wells
表面積
4.5 cm2
色
translucent membrane
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この滅菌済み個別包装インサートは、メンブレン孔径 0.4 μm で、ほとんどの 6 ウェルプラスチック組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivo で起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivo で起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
- 細胞増殖
- 細胞表面受容体
- 共培養
- 上皮細胞増殖
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- In vitro毒性試験
- 微生物付着
- 極性タンパク質分泌
- 極性取込み
- 輸送/透過性
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨