物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
0.2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell migration: suitable
H
15.5 mm
直径
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
インサート有効容積
0.4 mL
サイズ
12 wells
表面積
1.1 cm2
色
translucent membrane
ポアサイズ
8.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この滅菌済み個別包装インサートは、メンブレン孔径 8.0 μm で、ほとんどの 12 ウェルプラスチック組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
- 血管新生
- 走化性
- 遊走/浸潤
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- 腫瘍細胞の転移および浸潤
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨