Merck
PR0GTXL0S2
Milli-Q
Progard® XL前処理パック
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components.
別名:
Progard® XL-S前処理用パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
NB.85
物質
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
品質水準
包装
pkg of 2 units
メーカー/製品名
Progard®
パラメーター
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
フィッティング
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Progard® XL-S前処理パックは、水道水から大型粒子、有機化合物、遊離塩素を除去して給水を前処理するものです。逆浸透(RO)メンブレンをミネラルスケーリング、有機物汚染、塩素酸化から保護します。
この前処理パックには、微粒子を除去するための前ろ過、塩素を除去するための活性炭、スケール形成のリスクを最小限に抑えるためのスケーリング防止剤が含まれています。
大型のRiOs、Elix®、AFS® E浄水装置に使用。
アプリケーション
このパックは逆浸透メンブレンを保護し、良好な性能を維持します。
特徴および利点
  • ポリリン酸はスケーリング防止作用があります。
  • 銀含浸活性炭は遊離塩素を減少させ、静菌的保護を提供します。
  • 深ろ過は粒子やコロイドを除去します。
  • e-SureタグRFIDテクノロジーにより、パックパラメータの即時可視化、パックパラメータの自動アーカイブ、完全なトレーサビリティが可能になります。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany