主要文書
CPMB02202
Milli-Q
Ion-Ex研磨カートリッジ
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
別名:
Ion-Ex研磨カートリッジ55 cm(22")
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
品質水準
特徴
Removal of Inorganics and particulate contaminants
包装
pkg of 2 units
L
55 cm (22 in.)
キャパシティ
175 g ion exchange capacity (NaCl)
適合性
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ion-Ex研磨カートリッジ55 cm(22")は、超純水から微量の無機物を除去するために使用する純水製造用カートリッジです。
アプリケーション
このカートリッジは、微量のイオン性汚染物質を効率的に除去します。
特徴および利点
  • Super-Q® Plusラボ純水製造装置の供給流内の無機粒子および汚染物質を効率的に除去。
  • 未使用のイオン交換樹脂を含有。
  • タイプ1 ASTM/CAP/CLSI品質規格を超える高品質の超純水を一貫して製造。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany