主要文書
PR0G00003
Milli-Q
Progard®前処理パック
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
別名:
Progard® 3パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
EPDM rubber
polypropylene
品質水準
特徴
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
ハロゲン化残留物質
<1 ppm (Cl2)
ポアサイズ
0.5 μm pore size
適合性
for use with AFS® (2003-2012)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
前処理パックカートリッジは、水道水から大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去することで水を前処理するように設計されています。これにより、逆浸透(RO)膜を、水垢の付着、有機物ファウリング、および塩素酸化から保護します。
Progard® 3前処理パックは、システムの寿命と性能の最適化を保証します。
システムの要件に応じた消耗品の交換は、システムの性能を仕様の範囲内に維持するために重要です。
AFS®純水製造装置に使用する設計となっています。
アプリケーション
水道水から有機物、遊離塩素および粒子を除去することによるROメンブレンの最適保護。
特徴および利点
  • Progard® 3前処理パックは、ポリプロピレンおよびEPDM製。
  • シルト密度指数(SDI) < 5、Cl2 < 1 ppmでの水道水給水に適合。
  • 高い表面積と吸着動力学を示す天然の活性炭担体は、1 ppmまでの塩素を含む給水を許容。
  • 選択された天然の活性炭に、実証済みの静菌剤である銀を浸透させることで細菌の増殖を防止。
  • 高容量と最適化された保持力を示すデプスフィルター担体は、5までのSDIの給水を許容。
  • イオンを放出することなく水垢の付着を回避するために特別に選択された、ポリリン酸を導入。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany