Merck
PLBC04310
Millipore
限外ろ過ディスク、3 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
別名:
再生セルロースメンブレンフィルター、3 kDa NMWCO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
44.5 mm
フィルタ直径
44.5 mm
ろ過面積
13.4 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード:PLBC
フィルタータイプ:限外ろ過
好みのメンブレンを用いてアミコン攪拌式セルを構成してください。限外ろ過カットディスクメンブレンは、ウルトラセル再生セルロースとバイオマックスポリエーテルスルホン(PES)のものがあります。メンブレンは、さまざまな孔径と直径が用意されています。
ウルトラセル再生セルロースメンブレンは、希薄液の濃縮と脱塩に推奨されます。親水性で緊密な微細構造のウルトラセルメンブレンは、タンパク質、DNA、またはその他の巨大分子の吸着を最小限に抑えながら最高レベルの保持力を確保します。
バイオマックスPESメンブレンは、血清、血漿、または条件組織培養培地などの高濃度で大容量のサンプルの濃縮と脱塩に推奨されます。
精密ろ過デュラポアPVDFカットディスクは、0.1 µm、0.22 µm、および0.45 µm孔径のものが直径63.5 mmと75 mmの両方に用意されています。
特徴および利点:
•ディスクの直径:25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、皆様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
アプリケーション
3 kDa NMWL、ウルトラセル再生セルロース、直径44.5 mm
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLBC04310:
試験成績書(COA)