Merck
PBGC04310
Millipore
限外ろ過ディスク 10 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
別名:
PESメンブレンフィルター、10 kDa NMWCO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
44.5 mm
フィルタ直径
44.5 mm
ろ過面積
13.4 cm2
ポアサイズ
10 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード:PBGC
フィルタータイプ:限外ろ過
選択したメンブレンを用いAmicon撹拌式セルを組み立ててください。限外ろ過カットディスクメンブレンとしては、Ultracel再生セルロースおよびBiomaxポリエーテルスルホン(PES)がご利用になれます。さまざまな孔径・直径のメンブレンをご用意しています。
希釈液の濃縮または脱塩にはUltracel 再生セルロース膜が推奨されます。Ultracel メンブレンは親水性で、微細構造は硬く、タンパク質、DNAまたはその他の巨大分子の吸着を最小限に抑えながら、可能な限り高い保持力を保証します。
血清、血漿または順化組織培養培地などのより濃縮されたサンプルをより大量に濃縮または脱塩する場合には、Biomax PESメンブレンが推奨されます。
精密ろ過用DuraporePVDFカットディスクは、直径63.5 mmと75 mmの両方で0.1 µm、0.22 µm、0.45 µmの孔径が利用できます。
特長・利点:
•ディスク直径には以下のとおりです:25、44.5、47、63.5、76、90、150 mm
•Ultracel、Durapore、Biomaxメンブレンのいずれも、お客様の分離要件を満たす多様な孔径をご用意しています
•Amicon攪拌式セルと互換性あり
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
アプリケーション
10 kDa NMWL、Biomaxポリエーテルスルホン、直径44.5 mm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBGC04310:
試験成績書(COA)