Merck
PBQK04310
Millipore
PESメンブレンフィルター、50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
別名:
限外ろ過ディスク、50 kDa NMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
44.5 mm
ろ過面積
13.4 cm2
ポアサイズ
50 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バイオマックス®ポリエーテルスルホン(PES)の限外ろ過カットディスクメンブレンは、タンパク質の濃縮、精製、および脱塩に最適です。
  • 血清、血漿、または条件組織培養培地の濃縮と脱塩のために最適化されています。
  • 皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、幅広い孔径を取り揃えています。
アプリケーション
50 kDa NMWL、Biomaxポリエーテルスルホン、直径44.5 mm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBQK04310:
試験成績書(COA)