Merck
PBHK06210
Millipore
PESメンブレンフィルター、100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
別名:
限外ろ過ディスク、100 kDa NMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
63.5 mm
フィルタ直径
63.5 mm
ろ過面積
28.7 cm2
ポアサイズ
100 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード:PBHK
フィルタータイプ:限外ろ過
好みのメンブレンを用いてアミコン攪拌式セルを構成してください。限外ろ過カットディスクメンブレンは、ウルトラセル再生セルロースとバイオマックスポリエーテルスルホン(PES)のものがあります。さまざま孔径、直径のメンブレンをご用意しています。
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。&Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:&25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、皆様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
アプリケーション
100 kDa NMWL、Biomaxポリエーテルスルホン、直径63.5 mm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBHK06210:
試験成績書(COA)