物質
polyethersulfone membrane
品質水準
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
63.5 mm
ろ過面積
28.7 cm2
マトリックス
Biomax®
ポアサイズ
300 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
限外ろ過メンブレンは通常、再生セルロース製またはポリエーテルスルホン(PES)製です。サンプルの適合性と保持されるマクロ溶質の分子量(MW)が、それぞれメンブレンの選択と、その公称分子量カットオフ(NMWCO)を決定します。Biomax® PES メンブレンを使用する場合は、NMWCO が保持する溶質の分子量の4 ~ 5 分の 1 であることが原則です。
アプリケーション
限外ろ過ディスク、300 kDa NMW は、カポジ′肉腫関連ヘルペスウイルス(KSHV)の精製に使用されています。
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBMK06210:
試験成績書(COA)
Journal of virology, 90(4), 1741-1756 (2015-12-08)
We recently showed that the interaction between Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) tegument proteins ORF33 and ORF45 is crucial for progeny virion production, but the exact functions of KSHV ORF33 during lytic replication were unknown (J. Gillen, W. Li, Q. Liang