物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
150 mm
フィルタ直径
150 mm
ろ過面積
177 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
アプリケーション
限外ろ過ディスク、30 kDa NMWは、以下に使用されています:
- 細胞物質相互作用の研究
- 改質ファウリング指標限外ろ過(MFI-UF)に対するシリカ濃度の影響を調べるためのMFI-UF試験メンブレンとして
- モデル汚染物を捕捉するためのフィードファウリング監視(FFM)実験
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLTK15005:
試験成績書(COA)