Merck
NXF-00
Millipore
Natrix® Qメンブレン吸着剤
別名:
Natrix® Q Micro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
物質
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
詳細
Natrix® Q Micro
製品種目
Natrix®
包装
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
パラメーター
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
ポアサイズ
0.4 μm pore size
フィッティング
female inlet and outlet (luer)
アプリケーション
pharmaceutical
分離法
strong anion exchange
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natalix® Q Micro(0.2 mL)は、小規模製造または市販製造への移行前にバッファーの条件を微調整し負荷パラメータを評価するための、スクリーニング目的でスケールダウンした実験室モデルです。
デバイスの構成:フラットシートカプセル
アプリケーション
クロマトグラフィー
生物化学的/生理学的作用
陰イオン交換クロマトグラフィーによる生体分子の精製
特徴および利点
Natalx® Qクロマトグラフィーメンブレンの革新的なマクロ多孔性ポリマーは、高密度の第四級アミン結合部位を含むため、迅速な物質移動が可能であり、速い流速であっても高い結合能を発揮します。単回使用のプラグ・アンド・プレイデバイス形式でパフォーマンスと速度を組み合わせることで、効率的な生体分子精製のための低リスクでスケーラブルなソリューションが実現しています。
包装
カートン、10個/パック
法的情報
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany