Merck
NX0407
Supelco
硝酸 溶液
for inorganic trace analysis, OmniTrace
別名:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
69%
フォーム
liquid
濃度
≥65-<70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Aqueous OmniTrace
NX0407-1 and NX0407-4. Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case. Reassay date for HDPE bottle stock is 2 years, refer to the batch specific COA.
NX0407-2. Product is packed into a poly coated glass bottle. NX0407-2 will be discontinued when stock is exhausted.
法的情報
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NX0407-4:
NX0407-1:
NX0407-2:
試験成績書(COA)