Merck
NSRULER-10050
Millipore
Volume Indicator Ruler, 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
PVC
製品種目
NovaSeptum®
メーカー/製品名
NovaSeptum®
L
160 mm ± 1
W
30.0 mm ± 1.0
厚さ
30 μm ± 1
アプリケーション
sterile sampling
適合性
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany