主要文書
NA18/150
Millipore
NovAseptic® バルブ、手動プラスチック製アクチュエーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
eCl@ss:
37051001
物質
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
stainless steel indicator (SS 2346)
品質水準
製品種目
NovAseptic®
パラメーター
pressure range at -1-10 bar
temp. range at 0-70 °C
重量
0.4 kg (0.88 lb)
アプリケーション
適用されるバルブ本体とダイアフラムの設計温度や圧力限界は異なる場合があります。組立て製品の中で最も弱い部分が、最高設計温度および圧力限界を決定します。
その他情報
アクチュエータ、手動
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany