詳細
Molecular Sieve, Type 4A is an alkali metal aluminosilicate with a type 4A structure. It is used in the adsorption process to selectively adsorb molecules with an effective diameter <4Å and excludes molecules with an effective diameter >4Å.
アプリケーション
Molecular Sieve, Type 4A can be used:
- In regenerable drying systems to remove water vapor or contaminants.
- In drying saturated hydrocarbon streams and natural gas drying.
- To remove traces of water from various solvents (methanol, ethanol, acetone, DMSO, 1-butanol, 1-hexanol, and 1-octanol).
- In refrigerant drying.
アナリシスノート
Color: Tan
Form: Beads
Identification (sodium): To pass test
Mesh size (8-12): 80% min
Form: Beads
Identification (sodium): To pass test
Mesh size (8-12): 80% min
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MX1583L-1:
MX1583L-4:
試験成績書(COA)