Merck
MX1390
Supelco
NMP
OmniSolv®
別名:
1-Methyl-2-Pyrrolidone, N-Methyl-2-Pyrrolidinone,NMP, Methyl Pyrrolidone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, OmniSolv®
蒸気圧
0.32 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.7% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.08% Water (H2O)
≤1 μeq/g Titrable base
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 91 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.03
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after ignition5ppm maxTitrable base1µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 300 nm0.20AU maxUV Abs. at 325 nm0.10AU maxUV Abs. at 350 nm0.03AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.08% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MX1390-4:
SA270458-BULK:
MX1390-901:
MX1390-1:
SA494496-BULK:
270458-901:
494496-902:
494496-901:
試験成績書(COA)