主要文書
MSPNNVX00
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
V-bottom natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
別名:
MultiScreen® 96-well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.15
物質
V-bottom natural polypropylene plate
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
包装
pkg of 100 plates
プレートサイズ
96 wells
サイズ
96 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MultiScreen® 96-well polypropylene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polypropylene microplates are appropriate for sample preparation and storage in addition to some biochemical assays.
物理的形状
Color Code:Natural
その他情報
Automation Compatible:Yes
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany