物質
black filter
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
品質水準
認証
EP, USP, JP
詳細
packed
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
MicropreSURE®
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.1 cm2
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type dairy
sample type wine
sample type beer
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
適合性
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 正確なサンプリングのための密閉型設計
- 迅速かつ信頼性の高い工程内収集と微生物学的分析
- 大きな容量を試験
- バッチサンプリングまたは連続サンプリング
- 組み立てや滅菌は不要
WGK
WGK 2