安全性情報
MPSB-10ML
Millipore
mPAGE® 4X LDS サンプルバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
包装
vial of 10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
mPAGE やほとんどの Bis-Tris ゲルを用いた、変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)用のタンパク質サンプルの調製に使用します。LDS サンプルバッファーには硫酸リチウムドデシルが含まれ、還元剤の活性を最適化するために、pH は 8.4 に設定されています。
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MPSB-10ML:
試験成績書(COA)