安全性情報
MPM0PS
Millipore
mPAGE® Bis-Trisゲル用MOPS SDSランニングバッファー粉末
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
別名:
SDS ランニングバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.56
フォーム
powder
包装
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
詳細
mPAGE Bis-Trisゲル用MOPS SDSランニングバッファー粉末。5袋入り。1袋で1リットルのランニングバッファーができます。
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
MOPS SDSバッファーはmPAGE Bis-Trisゲルの泳動用に処方されています。このバッファーは、大分子量と中分子量のタンパク質の分離に推奨されます。
1000 mLの脱イオン水を用いてバッファー液用粉末1袋を溶解し、等倍のランニングバッファーとします。pHの調整に酸または塩基を使用しないこと。
  • ウェスタンブロッティング
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MPM0PS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume