Merck
MP8W12
Millipore
mPAGE® 8% Bis-Tris Precast Gels
8% Bis-Tris, 12 well, 1mm
別名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105320
NACRES:
NA.56
製品名
mPAGE® 8% Bis-Trisプレキャストゲル, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
シェルフライフ
18 mo.
包装
pkg of 10 gels
L × W × ウェル
10 cm × 8 cm × 12 well
カセットW × L
10 cm × 8 cm
ゲル厚
1 mm
ウェルの最大容量
60 μL
well wells
12 wells
適合性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
mPAGE 8% Bis-Trisプレキャストゲル、10x8 cm
  • メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
アプリケーション
高分解能タンパク質分離用 mPAGE 8% bis-tris ゲル
  • 1ウェルあたり最高60 μLのサンプルを添加できます
  • 通常のランタイムは 26 分(MES、180V)または 31 分(MOPS、200V)
  • Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する場合のリバースガスケット
  • XCell SureLockおよびその他の互換性のあるシステムにはアダプター(MPTA)を使用してください
ウェスタンブロッティング
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MP8W12:
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume