特徴
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 最高60 μLのサンプル/ウェルをロード可能
- 通常の泳動時間は26分間(MES、180V)または36分間(MOPS、200V)
- Bio-Rad Mini-PROTEANシステムを使用する際はガスケットをリバース
- XCell SureLockおよびその他の適合システムを使用する際はアダプタ-(MPTA)を使用
ウェスタンブロッティング
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
Jan Code
MP10W12TR1:
試験成績書(COA)
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
関連コンテンツ
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume