物質
PVDF membrane
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
品質水準
認証
EP, USP, JP
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
包装
pack of 24
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
キャパシティ
100 mL
フィルタ直径
49 mm
漏斗容量
100 mL
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® System
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS® 100 mLファネルは、すぐに使用できる電子ビーム照射ろ過ユニットで、ファネルとメンブレンフィルターを1つのデバイスに組み合わせて、バイオバーデン試験用のハイエンドソリューションを提供します。ろ過ユニットはスチレンブタジエン共重合体で作られており、白い無地のメンブレンは、孔径0.45 μm、直径49 mmのポリフッ化ビニリデン(PVDF)で作られています。MILLIFLEX OASIS®メンブレンフィルターは、標準のメンブレンのほぼ2倍の表面積を有するため、迅速なろ過が可能で、ファネルはツールを使用することなく簡単にメンブレンから取り外せます。ろ過後のメンブレンフィルターの凸型形状は、その完全性を示し、培養培地上に置いたときに気泡が閉じ込められるのを防ぎます。
PVDFメンブレンフィルターは、幅広い化学適合性と低いタンパク質結合性を備えています。
MILLIFLEX PROTACT®機能は、サンプルを二次汚染から保護し、メンブレンと寒天の接触を最適化して、最も信頼性の高い結果を提供します。特許取得済みの密閉メンブレンフィルター機能は、他のろ過システムでよく見られるバイパス現象を防ぎ、堅牢な読み取りを保証します。
MILLIFLEX AZURE®機能は、透明な漏斗と全周充填レベルインジケーターを組み合わせ、どの角度からでも簡単に充填できるようにします。革新的なろ過ユニットアセンブリ設計により、メンブレンの漏れやサンプルのバイパスを防ぎ、適切なサンプル量がろ過されることを保証します。
MILLIFLEX® RACK&STACK機能には、安全な輸送とインキュベーションのためのロック付き蓋も含まれています。
PVDFメンブレンフィルターは、幅広い化学適合性と低いタンパク質結合性を備えています。
MILLIFLEX PROTACT®機能は、サンプルを二次汚染から保護し、メンブレンと寒天の接触を最適化して、最も信頼性の高い結果を提供します。特許取得済みの密閉メンブレンフィルター機能は、他のろ過システムでよく見られるバイパス現象を防ぎ、堅牢な読み取りを保証します。
MILLIFLEX AZURE®機能は、透明な漏斗と全周充填レベルインジケーターを組み合わせ、どの角度からでも簡単に充填できるようにします。革新的なろ過ユニットアセンブリ設計により、メンブレンの漏れやサンプルのバイパスを防ぎ、適切なサンプル量がろ過されることを保証します。
MILLIFLEX® RACK&STACK機能には、安全な輸送とインキュベーションのためのロック付き蓋も含まれています。
アプリケーション
PVDFメンブレンを備えたMilliflex Oasis® 100 mLファネルは、バイオバーデン試験に使用されます。幅広い化学的適合性を持つPVDFフィルターは、抗菌剤を含有するサンプル向けに設計されています。PVDFフィルターは、医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany