Merck
MIXJ500L102LA
Millipore
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
別名:
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-40 °C temperature
H
166.1 cm (65.4 in.)
W
116.2 cm (45.8 in.)
Depth
104.8 cm (41.3 in.)
重量
374 kg (825 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany