Merck
MIX0500L101
Millipore
Mobius® MIX500, 230 V, 50/60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
230 V, 50 - 60 Hz
品質水準
構成
キャリヤー、コントロールボックスユニット、モーター、ハンドヘルドコントロール及びケーブル
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany