主要文書
MIX0200L103-M
Millipore
Mobius® control box unit, 120 V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC入力
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
120 V, 50 - 60 Hz
品質水準
400
EQ1
物質
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
パラメーター
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
H
45.7 cm (18 in.)
W
38 cm (15 in.)
ケーブルL
250 cm (98.4 in.)
depth
21.3 cm (8.4 in.)
重量
13.5 kg (29.76 lb)
フィッティング
connector (separate types for each country)
適合性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
規格
IPクラス65。キャビネットはCEに分類
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany