Key Documents
XX3002564
Millipore
1/4インチHB~Mルアーロックニッケル/クロムメッキ
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Luer Lock Adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
chrome-plated
nickel plated
品質水準
内径
6.3 mm (0.25 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過システムと組み合わせて使用できる継手、アダプター、バルブ、ゲージ、チューブが豊富に用意されています。上記の例外を除き、構成材料はシリーズ300ステンレススチールです。
Tri-Clamp(TC)継手は、慣例により1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2" TC継手は外径1"または1 1/2"のチューブに接続できます。2" TC継ぎ手は外径2"のチューブのみに接続できます。
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。