物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
250 mL sample volume
テクニック
sterile filtration: suitable
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.7 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MIHCWG250:
試験成績書(COA)