Merck
MIGSWG250
Millipore
Microfil®ファネルS-Pak付き®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
別名:
メンブレンろ過システム、MCEメンブレン、GSWGメンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
250 mL sample volume
テクニック
sterile filtration: suitable
フィルタ直径
47 mm
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microfil®ろ過システムは、原料、飲料、および水の日常的な微生物汚染試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。Microfil®ろ過システムは、時間のかかるステップ、装置のセットアップ、廃棄物、およびオートクレーブ処理をなくし、ラボの生産性を向上させます。この費用対効果の高いシステムでは、ろ過をサポートするために、すぐに使用できる滅菌済みファネルおよびメンブレンを使用しています。超薄型の100または250 mL Microfil®ファネルにより、各検査後の洗浄と滅菌の必要性をなくし、機器の取り扱いを簡単にしています。Microfil®ファネルでは、さまざまな滅菌済みの直径47 mm格子入りメンブレンを使用できます。個別に密封されたメンブレンを、ピールバックエンベロープ(S-Pak® メンブレン)に入れてあります。メンブレンサポートがあるため、Microfil®ろ過システムでは、通常のろ過装置と比較してろ過速度が速いです。
アプリケーション
Microfil®ろ過システムでは、さまざまな液体サンプルの迅速かつ正確な微生物学的分析が行えます。このろ過システムは、食品および飲料、製薬、化粧品業界に適しています。
特徴および利点
  • 47 mmの格子入り滅菌済みメンブレンを使用
  • 疎水性のファネル表面で回収を改善
  • 傷のない滑らかな内部ファネル表面
  • メンブレンバイパスを防ぐリップシール
  • 細菌の増殖を阻害する可能性のある物質を含まない食品接触ポリマーファネル
  • 滅菌済み使い捨てファネルを直接使えるため火炎殺菌が不要
  • 環境保護を強化できるリサイクル可能なプラスチック製ファネル素材
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MIGSWG250:
試験成績書(COA)