物質
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
メーカー/製品名
Microfil® with S-Pak®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
47 mm
マトリックス
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MIAABG100:
試験成績書(COA)