Merck
MC0SP20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
C0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
別名:
20 cm2 表面積, Millistak+ C0SP Micro 20デプスフィルター, Millistak+ HC Pro Podデプスフィルター, メス-ルアーフィッティングコネクション
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
製品名
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format, C0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
物質
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
2.5 in. (6.4 cm)
ろ過面積
20 cm2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
入力
sample type liquid
フィッティング
Luer fitting
フィルターグレード
C0SP
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成: Micro 20
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
一次および二次清澄化(直接回収物、遠心分離液)
特徴および利点
Millistak+® HC Pro Micro 20デバイスは以下を提供します:
  • メディアスクリーニング試験中の拡張性の改善
  • ろ過面積が小さくなると、フィードストリームの必要量がわずかに減少します(約15%減少)。
  • 透明なハウジングにより流体の流れを目視できます。
  • 20 cm2のフィルター面積に基づき、流速を簡単に計算できます。
Millistak+® HC Proメディアは以下を提供します。
  • 構築用構成材料
  • TOC抽出物の削減および使用前の推奨フラッシュ洗浄量の50%の削減
  • カブトガニ血球ライセート(LAL)によるエンドトキシン試験に干渉するβグルカンが非含有
  • 強固な清澄化プロセスの開発および実施を成功させるためのロット間の一貫性
  • 市販のDEベースのベンチマークと比較して、同等のフィルター保持特性で2倍のろ過能力を提供
  • HCP不純物のクリアランスの改善
Millistak+®Podフィルターは以下を提供します。
  • 高い製品収率のための低いホールドアップ量
  • 柔軟なモジュラーフォーマットにより、最高20,000 Lまで拡張性を実現
  • 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要
  • 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護
  • 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単
  • 設置面積が小さく、狭い場所でも使用可能
包装
3 EA
その他情報
123°Cで60分のオートクレーブを2回実施後も完全性は維持されます。
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
MILLISTAK+® は、Merck KGaA, Darmstadt, Germanyの登録商標です。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.