安全性情報
MABT913
Sigma-Aldrich
抗サイトケラチン19抗体、クローンTROMA-3
clone TROMA-3, from rat
別名:
Keratin, type I cytoskeletal 19, CK-19, Keratin-19, K19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TROMA-3, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
詳細
ケラチン I型細胞骨格19(UniProt:P19001、別名:サイトケラチン19、CK-19、ケラチン19、K19)は、マウス種においてKrt19(別名:Krt1-19)遺伝子(Gene ID:16669)によりコードされています。CK-19は、中間径フィラメント(IF)のファミリーに属しますが、C末端尾部ドメインがない点で他のIFタンパク質と異なっています。約20種の異なるサイトケラチンタンパク質が、種々の発生段階の高等動物においてさまざまな組み合わせで報告されています。CK-19は通常、胃腸膵管および肝胆道の内層で発現します。胚発生全体を通して高いレベルで発現しており、性交後8.5日で観察されます。その発現は、11.5日目までは減少を示し、その後は性交後17.5日まで再度増加します。CK-19は、筋原線維とケラチン8との組織化に関与することが示されており、また横紋筋のコスタメアにおける収縮装置のジストロフィンへの結合を助けます。CK-19は、膵神経内分泌腫瘍、特にインスリン陰性腫瘍の独立した予後因子であることが示されています。TROMA 3は、栄養膜腫瘍TDM.1細胞、レチノイン酸誘導性F9およびPCC3/ND1細胞の亜集団、ならびに5-アザシチジンで処理した1246細胞を染色することが明らかになっています。
特異性
クローンTROMA-3は、ヒトおよびマウス細胞でサイトケラチン19を検出します。
免疫原
DM1(Trophoblatoma)細胞株から精製された中間径フィラメント。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、マウス肺組織中のサイトケラチン19を検出できます。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでサイトケラチン19を検出できます(Boller, K., et. al. (1987).Eur J Cell Biol. 43(3):459-68)。
電子顕微鏡分析:この抗体は、電子顕微鏡分析でサイトケラチン19を検出できます(Boller, K., et. al. (1987).Eur J Cell Biol. 43(3):459-68)。
免疫蛍光染色:この抗体は、免疫蛍光染色でサイトケラチン19を検出できます(Boller, K., et. al. (1987).Eur J Cell Biol. 43(3):459-68)。
免疫組織染色:この抗体は、免疫組織染色でサイトケラチン19を検出できます(Takase, H.M., et. al. (2013).Genes Dev. 27(2):169-81)。
免疫沈降:この抗体は、免疫沈降でサイトケラチン19を検出できます(Ichinose, Y., et. al. (1990).Biochem Biophys Res Commun.167(2):644-7)。
抗サイトケラチン19、クローンTROMA-3、カタログ番号:MABT913は、ケラチン、I型細胞骨格19を検出するラットモノクローナル抗体で、電子顕微鏡分析、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
品質
MCF-7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのMCF-7細胞ライセートでサイトケラチン19を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約44 kDa;算出値:44.54 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABT913-25UG:
MABT913:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Caroline Costa-da-Silva et al.
iScience, 25(1), 103592-103592 (2022-01-11)
Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) targets include the oral mucosa and salivary glands after allogeneic hematopoietic stem cell transplant (HSCT). Without incisional biopsy, no diagnostic test exists to confirm oral cGVHD. Consequently, therapy is often withheld until severe manifestations develop. This
Rebecca Marcus et al.
Cancers, 13(22) (2021-11-28)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a primary biliary malignancy that harbors a dismal prognosis. Oncogenic mutations of KRAS and loss-of-function mutations of BRCA1-associated protein 1 (BAP1) have been identified as recurrent somatic alterations in ICC. However, an autochthonous genetically engineered mouse
Romina Lasagni Vitar et al.
Stem cell reports, 17(4), 849-863 (2022-03-26)
Severe ocular surface diseases can lead to limbal stem cell deficiency (LSCD), which is accompanied by defective healing. We aimed to evaluate the role of the substance P (SP)/neurokinin-1 receptor (NK1R) pathway in corneal epithelium wound healing in a pre-clinical