Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
MABT880
Sigma-Aldrich
抗SUN2抗体、クローン3.1E
clone 3.1E, from mouse
別名:
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3.1E, monoclonal
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUN2(25777)
詳細
SUNドメイン含有タンパク質2(UniProt:Q9UH99、別名:プロテインunc-84ホモログB、Rab5相互作用たン朴湿、Rab5IP、Sad1/unc-84タンパク質様2)は、ヒトSUN2(別名:FRIGG、KIAA0668、RAB5IP、UNC84B)遺伝子(Gene ID:25777)によってコードされています。心臓、肺、筋肉で高発現しているシングルパス核膜貫通タンパク質です。 予想される膜貫通ドメインと、分裂酵母S. pombeの紡錘極体タンパク質Sad1に類似したC末端領域があります。また、核の移動と固定に必要な核とセントロソームの相互作用を促進する可能性もあります。減数分裂前期の染色体の動きを固定し、核膜へのテロメアの付着と配偶子形成に必要です。SUN2タンパク質はまた、エンドサイトーシス小胞上でRAB5-GDPの受容体として機能し、RAB5の活性化に関与している可能性もあります。先天性心疾患患者の心臓組織では、SUN2タンパク質のわずかな過剰発現が認められています。
特異性
クローン3.1Eの標的特異性は、Sun2ノックアウトマウスの線維芽細胞および心臓組織サンプルにおいて、免疫細胞染色およびウェスタンブロットによって検証されています。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトSUN2のN末端LMNA結合領域フラグメント
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗SUN2抗体クローン3.1E(カタログ番号:MABT880)は、SUN2の検出において、免疫細胞染色およびウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHepG2細胞ライセート中のSUN2を検出できます。
免疫細胞染色:Sun2+/-マウスの線維芽細胞の核を免疫染色できましたが、Sun2+/-マウスでは染色されませんでした(Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR、厚意による提供)
ウェスタンブロッティング:Sun2+/-マウスの心臓組織ライセートではSUN2を検出できましたが、Sun2-/-マウスではできませんでした(Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR、厚意による提供)
免疫蛍光(IF):マウス精巣組織で検出できました(Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR、厚意による提供)
免疫蛍光(IF):各種マウス組織でのテストされています(Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR、厚意による提供)
免疫蛍光(IF):SUN2 +/+、SUN2 -/-、 Sun1 -/-、二重ノックアウトSun2 -/- Sun1 -/-の子マウス由来の固定した線維芽細胞で検出できました(Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR、厚意による提供)。
研究カテゴリー
細胞構造
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセート中のSUN2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約80 kDa算出値:80.31/82.50/79.61 kDa(アイソフォーム1/2/3)。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG。
精製マウスIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABT880:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andres Ramirez-Martinez et al.
Nature communications, 12(1), 690-690 (2021-01-31)
Lamins and transmembrane proteins within the nuclear envelope regulate nuclear structure and chromatin organization. Nuclear envelope transmembrane protein 39 (Net39) is a muscle nuclear envelope protein whose functions in vivo have not been explored. We show that mice lacking Net39 succumb